Läs mer
Buerkle™ PETG klara behållare med bred hals
Produktkod. 11843672 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11843672 500 mL Varje
11813672 50 mL Varje
11823672 100 mL Varje
11833672 200 mL Varje
11853672 1000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11843672 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03570500
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behållarens breda öppning möjliggör enkel fyllning med vätska, pulver eller granulat såsom tabletter, kapslar, färgämnen, provförsändelser, prover etc. Passar även för presentförpackningar och hobbyartiklar.
  • PETG kristallklart
  • Skruvlock PP, svart, tätning av PE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Klart
Beskrivning Fyrkantig
Diameter (metrisk) Innerhals 54 mm
Material PETG
Längd (metrisk) 80 mm
Bredd (metrisk) 80 mm
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 111 mm
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock