Läs mer
Buerkle™ PETG klara behållare med bred hals
Produktkod. p-8002427 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11813672
Brand: Buerkle™ 03570050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behållarens breda öppning möjliggör enkel fyllning med vätska, pulver eller granulat såsom tabletter, kapslar, färgämnen, provförsändelser, prover etc. Passar även för presentförpackningar och hobbyartiklar.
  • PETG kristallklart
  • Skruvlock PP, svart, tätning av PE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Färg Klart
Beskrivning Fyrkantig
Diameter (metrisk) Innerhals 23 mm
Material PETG
Längd (metrisk) 38 mm
Bredd (metrisk) 38 mm
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 63 mm
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock