Läs mer
PETG-mediaflaska, icke-steril, 125 ml
Produktkod. 32214755
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
32214755 125 mL
1 options
Produktkod. 32214755 Leverantör Thermo Scientific Nalgene Leverantörsnummer 8220200125
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Paketera och skicka flytande medier, buffertar och sera med dessa fyrkantiga, tunga, hållbara flaskor som erbjuder utmärkta gasbarriäregenskaper.
Paketera och skicka flytande medier, buffertar och sera med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene PETG Square Media Bottles med stängningar. Tungväggade, hållbara flaskor erbjuder utmärkta gasbarriäregenskaper och är särskilt utformade för lagring av media och sera.
  • Tungväggig och hållbar
  • Krosssäker
  • Ger utmärkta gasbarriäregenskaper
  • I plastförpackningar
  • Formad vid examen
  • Genomskinliga flaskor för enkel identifiering av innehållet
  • Icke-sterilt
  • Läckagesäker†
Anmärkning:
† Begreppet “läckagesäkert” gäller Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Flask-/flask-/trattstängningssystem med stängningar mindre än 100 mm, efter att de fyllts med vatten, omvända, tål lufttryck på 2 psig i 2 minuter och inga vattenläckor; b) Flask-/tratt-/flaskstängningssystem större än 100 mm efter att de fyllts med vatten, vända upp och ner i 15 minuter, och inget vatten läcker ut.
Observera: dessa tester, med andra vätskor, kan ge samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under de planerade användningsområdena. Thermo Scientific Nalgene Produkterna är läckagesäkra vid omgivningstemperatur och tryck när de används med sina Nalgene förslutningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
För användning med (applikation) Fyllning, förvaring, frakt
Inkluderar Stängning
Material PETG
nr per ärende 96
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Smal
För användning med (utrustning) Fyllning av linjer
Förslutningsfoder Hold (Håll)
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek 38-430
Diameter (metrisk) 54 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Fyrkantig
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp Medieflaska