Läs mer
KARTELL PFA-flaska
Produktkod. 10777721
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10777721
Brand: KARTELL 0168800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PFA-flaskan har hög temperatur- och kemikaliebeständighet, vilket gör den till en idealisk laboratorieflaska.
  • Flaskor gjorda av transparent fluorerad harts med hög temperatur- och kemikaliebeständighet (-250 C °till +270 °C).
  • Försedd med tät stängning.
  • MATERIAL: PFA
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Kapacitet (engelska) 1.69 mL
Färg Klart
Material PFA
Förpackning Väska
Kvantitet 1
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
Mun Bred
Form Rund
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Produkttyp Laboratorieflaska
Stängningsstorlek 37.4 mm