Läs mer
BRAND™ PFA Reagent Bottle
Produktkod. 10485742 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10485742
Brand: BRAND™ 128928
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designed for long-term storage of solvents and standards (trace analytics). PFA screw cap with a molded sealing ring provides a positive, leak-resistant seal.
  • PerFluoroAlkoxy (PFA) construction
  • Narrow neck
  • Autoclavable
  • Easy to clean
  • Withstands temperatures from -200 to 260°C
  • Includes thread S28 and screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Rengöringsprocedur Autoclaving
Färg Translucent
För användning med (applikation) Designed for long-term storage of solvents and standards
Material PFA
Temperaturområde (metriskt) –200 to 260°C
Förslutning ingår Yes
Mun Narrow
Produkttyp Reagent Bottle
Stängningsmaterial PFA
Stängningsstorlek S28
Förslutningstyp Screw Cap
Autoklaveringsbar Autoclavable