Läs mer
BRAND™ PFA Reagent Bottle
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PerFluoroAlkoxy (PFA) construction
- Narrow neck
- Autoclavable
- Easy to clean
- Withstands temperatures from -200 to 260°C
- Includes thread S28 and screw cap
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Rengöringsprocedur | Autoclaving |
| Färg | Translucent |
| För användning med (applikation) | Designed for long-term storage of solvents and standards |
| Material | PFA |
| Temperaturområde (metriskt) | –200 to 260°C |
| Förslutning ingår | Yes |
| Mun | Narrow |
| Produkttyp | Reagent Bottle |
| Stängningsmaterial | PFA |
| Visa mer |