Läs mer
BRAND™ PFA Reagent Bottle
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PerFluoroAlkoxy (PFA) construction
- Narrow neck
- Autoclavable
- Easy to clean
- Withstands temperatures from -200 to 260°C
- Includes thread S28 and screw cap
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Translucent |
| För användning med (applikation) | For long-term storage of solvents and standards |
| Fyll volymintervall | 1000mL |
| Inkluderar | Screw cap with a molded sealing ring for a positive seal |
| Material | PFA |
| Förslutning ingår | Yes |
| Mun | Narrow |
| Höjd (metrisk) | 240 mm |
| Stängningsmaterial | PFA |
| Visa mer |