Läs mer
BRAND™ PFA tvättflaska av teknisk kvalitet
Produktkod. 10305522 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10305522 1000 mL Varje
1 options
Produktkod. 10305522 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 143862
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Technical Grade-PFA-flaska, ETFE-skruvkork, med FEP-rör.
  • Technical Grade-PFA (PerFluoroAlkoxy) flaska
  • ETFE (etylentetrafluoretylen) skruvlock
  • FEP-rör (fluorinerad etenpropen).
  • Dessa flaskor innehåller en liten del av upparbetad PFA från vår produktionsprocess
  • Spetsar på tvättrör kan skäras för att öka flödet
  • Tål höga temperaturer och kemiska angrepp
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Kapacitet (metrisk) 1000 mL
    Material PFA
    Kvantitet 1
    Trådstorlek (metrisk) GL 25
    Stängningsmaterial ETFE
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.