Beskrivning
- PerFluoroAlkoxi (PFA) konstruktion
- Smal hals
- Autoklaveringsbar
- Lätt att rengöra
- Tål temperaturer från -200 till 260 °C
- Inkluderar gänga S28 och skruvlock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| För användning med (applikation) | För långtidsförvaring av lösningsmedel och standarder |
| Material | PFA |
| Temperaturområde (metriskt) | –200 till 260 °C |
| Produkttyp | Flaska med bred mun |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |