Learn More
PHACS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 11491-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Does not catalyze the synthesis of 1-aminocyclopropane- 1-carboxylate but is capable of catalyzing the deamination of L- vinylglycine.Spécification
PHACS | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
ACCS | |
ACC synthase like protein 1, ACCS, ACS, PHACS | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
311218, 329470, 84680 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
0.3 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
A2AIG8, Q96QU6 | |
Accs | |
PHACS Fusion Protein Ag2056 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
PHACS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu