Läs mer
Phenoxybenzamine hydrochloride, Thermo Scientific™
368.33 SEK - 580.88 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 63-92-3 |
|---|---|
| Molekylformel | C18H23Cl2NO |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.288 |
| MDL-nummer | MFCD00055152 |
| InChI-nyckel | VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | phenoxybenzamine hydrochloride, dibenzyline, phenoxybenzamine hcl, n-benzyl-n-2-chloroethyl-1-phenoxypropan-2-amine hydrochloride, dibenzyline hydrochloride, phenoxybenzamine.hcl, bensylyt nen, phenoxybenzamine chloride, benzene methanamine |
| PubChem CID | 5284441 |
| ChEBI | CHEBI:8078 |
| IUPAC-namn | N-benzyl-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxypropan-2-amine;hydrochloride |
| LEDER | CC(COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15454389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61900.MD |
250mg |
368.33 SEK
250mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15444389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61900.03 |
580.88 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Selective alpha adrenergic blocking agent
- Irreversible calmodulin inhibitor
Kemiska identifierare
| 63-92-3 | |
| 340.288 | |
| VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N | |
| 5284441 | |
| N-benzyl-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxypropan-2-amine;hydrochloride |
| C18H23Cl2NO | |
| MFCD00055152 | |
| phenoxybenzamine hydrochloride, dibenzyline, phenoxybenzamine hcl, n-benzyl-n-2-chloroethyl-1-phenoxypropan-2-amine hydrochloride, dibenzyline hydrochloride, phenoxybenzamine.hcl, bensylyt nen, phenoxybenzamine chloride, benzene methanamine | |
| CHEBI:8078 | |
| CC(COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl |
Specifikationer
| Phenoxybenzamine hydrochloride | |
| C18H23Cl2NO | |
| 14,7256 | |
| VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N | |
| N-benzyl-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxypropan-2-amine;hydrochloride | |
| 5284441 | |
| 340.29 |
| 63-92-3 | |
| MFCD00055152 | |
| phenoxybenzamine hydrochloride, dibenzyline, phenoxybenzamine hcl, n-benzyl-n-2-chloroethyl-1-phenoxypropan-2-amine hydrochloride, dibenzyline hydrochloride, phenoxybenzamine.hcl, bensylyt nen, phenoxybenzamine chloride, benzene methanamine | |
| CC(COC1=CC=CC=C1)N(CCCl)CC2=CC=CC=C2.Cl | |
| 340.288 | |
| CHEBI:8078 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H351-H302
Suspected of causing cancer.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 200-569-7
missing translation for 'rtecsNumber' : DP3750000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold