Läs mer
Fenyleter, 99 %
Produktkod. 10183903 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
1kg
2.5kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10183903 100 g Glasflaska 100g
10235420 500 g Glasflaska 500g
10346920 1 kg Glasflaska 1kg
10627753 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
11924711 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10183903 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130601000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 101-84-8 | C12H10O | 170,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-84-8
Molekylformel C12H10O
Molekylvikt (g/mol) 170.21
MDL-nummer MFCD00003034
InChI-nyckel USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl ether, diphenyl oxide, phenyl ether, oxydibenzene, phenyl oxide, oxybisbenzene, biphenyl oxide, 1,1'-oxydibenzene, benzene, 1,1'-oxybis, oxydiphenyl
PubChem CID 7583
ChEBI CHEBI:39258
IUPAC-namn fenoxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl ether
Smältpunkt 26,0 °C till 30,0 °C
Densitet 1.0730g/mL, 1.073
Kokpunkt 259,0 °C
Flampunkt 115 °C
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5)2O
Brytningsindex 1,5795 till 1,5815
Kvantitet 100 g
Beilstein 06,146
Merck Index 15,3357
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, bensen, eter och glacial ättiksyra
Viskositet 3,4909 mPa (28 °C)
Formel vikt 170.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.