Läs mer
Fenyleter, TRC
Produktkod. 30137006
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137006 50 g
30134831 100 g
30011139 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137006 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP32133050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-84-8
Molekylformel C12 H10 O
Molekylvikt (g/mol) 170.21
Synonym Oxydibenzene, Propofol Imp. I (EP), Benzene, 1,1'-oxybis-, Phenyl ether (8CI), 1,1'-Oxybis[benzene], Barrel Therm 330, Benzene, phenoxy-, Biphenyl oxide, Chemcryl JK-EB, Diphenyl ether, Diphenyl oxide, NSC 19311, Oxybisbenzene, Phenoxybenzene, Phenyl oxide
IUPAC-namn fenoxibensen
LEDER O(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxydibenzene
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formel vikt 170.0732