Läs mer
Fenylbutazon, 98 %
Beskrivning
Ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylbutazone |
| Smältpunkt | 105 °C till 108 °C |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 290080 |
| Merck Index | 14,7277 |
| Formel vikt | 308.38 |
| Procent renhet | 98% |
RUO– Endast forskningsanvändning