Läs mer
Phenylbutazone, 98%, Thermo Scientific™
535.00 SEK - 1201.82 SEK
Kemiska identifierare
CAS 50-33-9
Molekylformel C19H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 308.38
MDL-nummer MFCD00005500
InChI-nyckel VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylbutazone, fenilbutazona, butazolidin, diphenylbutazone, phenylbutazonum, butapirazol, butapyrazole, butazolidine, butacote, butadion
PubChem CID 4781
ChEBI CHEBI:48574
IUPAC-namn 4-butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
LEDER CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11302166
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03449.14
25g
535.00 SEK
25g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11312166
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03449.22
100g
1201.82 SEK
100g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Kemiska identifierare
50-33-9
308.38
VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N
4781
4-butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
C19H20N2O2
MFCD00005500
phenylbutazone, fenilbutazona, butazolidin, diphenylbutazone, phenylbutazonum, butapirazol, butapyrazole, butazolidine, butacote, butadion
CHEBI:48574
CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Phenylbutazone
Odorless
MFCD00005500
290080
phenylbutazone, fenilbutazona, butazolidin, diphenylbutazone, phenylbutazonum, butapirazol, butapyrazole, butazolidine, butacote, butadion
CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
308.38
CHEBI:48574
98%
50-33-9
C19H20N2O2
UN2811
14,7277
VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N
4-butyl-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
4781
308.38
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H301-H351-H361-H319
Toxic if swallowed.
Suspected of causing cancer.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
P280h-P305+P351+P338-P309-P310
Wear protective gloves/clothing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF exposed or if you feel unwell: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : UQ8225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer