Läs mer
Phenylethyl 3,4-dihydroxycinnamate, 98+%
Produktkod. 15493989
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15493989 250 mg 250mg
15483989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15493989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61386.MD
Request Bulk or Custom Format
Hämmare av proteintyrosinkinas och är cytotoxisk för cancercellinjer
Fenyletyl 3,4-dihydroxicinnamat är en potent och specifik hämmare av nukleär transkriptionsfaktor, NF-κ B, aktivering. Det har visat sig signifikant undertrycka lipoxygenasvägen för arakidonsyrametabolism under inflammation. Det hämmar HIV-1-integras och hämmar även proliferation av transformerade celler. Det inducerar apoptos i transformerade fibroblaster och interfererar med EGF-signaltransduktion som påverkar både proteinkinas C och ornitindekarboxylasaktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fenyletyl 3,4-dihydroxicinnamat är en potent och specifik hämmare av nukleär transkriptionsfaktor, NF-κ B, aktivering. Det har visat sig signifikant undertrycka lipoxygenasvägen för arakidonsyrametabolism under inflammation. Det hämmar HIV-1-integras och hämmar även proliferation av transformerade celler. Det inducerar apoptos i transformerade fibroblaster och interfererar med EGF-signaltransduktion som påverkar både proteinkinas C och ornitindekarboxylasaktivitet.
Löslighet
Löslig i etylacetat vid 50 mg/ml. Löslig i DMSO och etanol.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104594-70-9
Molekylformel C17H16O4
Molekylvikt (g/mol) 284.31
MDL-nummer MFCD00866470
InChI-nyckel SWUARLUWKZWEBQ-VQHVLOKHSA-N
Synonym caffeic acid phenethyl ester, phenethyl caffeate, cape, capeee, phenethyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, phenylethyl caffeate, unii-g960r9s5sk, caffeic acid phenylethyl ester, 2-phenylethyl caffeate, caffeic acid 2-phenylethyl ester
PubChem CID 5281787
ChEBI CHEBI:8062
IUPAC-namn 2-fenyletyl (E)-3-(3,4-dihydroxifenyl)prop-2-enoat
LEDER OC1=CC=C(\C=C\C(=O)OCCC2=CC=CC=C2)C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylethyl 3,4-dihydroxycinnamate
Smältpunkt 127°C to 129°C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 250 mg
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in ethyl acetate at 50mg/ml; Soluble in DMSO and ethanol.
Formel vikt 284.31
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.