Läs mer
Thermo Scientific™ Pierce™ Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 Preparation Kit
Produktkod. 10781775 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 mL kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10781775 2.5 mL kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10781775 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 44980
 Begränsad artikel
I lager
Efficiently digest mouse IgG1 antibodies into Fab or F(ab')2 fragments with immobilized ficin protease.
The Thermo Scientific Pierce Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 Preparation Kit uses immobilized ficin protease to efficiently digest mouse IgG1 into Fab or F(ab')2 fragments, depending on the chosen reaction conditions.
Features of the Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 Preparation Kit:
  • High capacity—kit provides for fragmenting 0.25 to 4 mg IgG
  • Complete—kit includes all reagents needed to prepare and purify antibody fragments
  • Enzyme-free digestion products—Immobilized Ficin (beaded agarose resin) provides for control of the digestion reaction and complete removal of resulting antibody fragments from the proteolytic enzyme
  • Optimized for mouse IgG1—the kit procedure is optimized for mouse IgG1; the only effective method for this IgG species and subclass
Related Products
  • Pierce™ Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 Micro Preparation Kit (Cat. No. 44680)
  • Pierce™ F(ab')2 Preparation Kit (Cat. No. 44988)
  • Pierce™ Fab Preparation Kit (Cat. No. 44985)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Sufficient For: 10 antibody samples, each containing 0.25 to 4 mg IgG
• Pierce Ficin Agarose, 2.5 mL
• Cysteine-HCl, 1 g
• Mouse IgG1 Digestion Buffer, 120 mL
• NAb Protein A Plus Spin Column, 1 mL, 1 column
• Protein A Binding Buffer, 120 mL
• IgG Elution Buffer, 120 mL
• Zeba Desalt Spin Columns, 7K MWCO, 2 mL, 10 columns
• Spin Columns, 0.8 mL, 10 columns
• Microcentrifuge tubes, 2 mL, 30 tubes
Store at 4–8°C.
Produktlinje Pierce
Kvantitet 2.5 mL kit
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pierce Mouse IgG1 Fab and F(ab')2 Preparation Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, L-(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate