missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pinin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-35710-100ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Pinin Polyclonal antibody specifically detects Pinin in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifikationer
| Pinin | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| 140 kDa nuclear and cell adhesion-related phosphoprotein, Desmosome-associated protein, Domain-rich serine protein, DRS protein, DRSP, DRSSR-like protein, Melanoma metastasis clone A protein, MEMA, neutrophil protein, Nuclear protein SDK3, pinin, pinin, desmosome associated protein, SDK3 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Pinin (NP_002678.2).,, Sequence:, MAVAVRTLQEQLEKAKESLKNVDENIRKLTGRDPNDVRPIQARLLALSGPGGGRGRGSLLLRRGFSDSGGGPPAKQRDLEGAVSRLGGERRTRRESRQES | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 5411 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering