Läs mer
Pinin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
1800.00 SEK - 5220.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Pinin |
|---|---|
| Utspädning | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Användningsområden | ELISA, Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30230025
|
Novus Biologicals
NBP3-35710-100ul |
100 μL |
5220.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30230860
|
Novus Biologicals
NBP3-35710-20ul |
20 μL |
1800.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Pinin Polyclonal antibody specifically detects Pinin in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western BlotSpecifikationer
| Pinin | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat | |
| 140 kDa nuclear and cell adhesion-related phosphoprotein, Desmosome-associated protein, Domain-rich serine protein, DRS protein, DRSP, DRSSR-like protein, Melanoma metastasis clone A protein, MEMA, neutrophil protein, Nuclear protein SDK3, pinin, pinin, desmosome associated protein, SDK3 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Pinin (NP_002678.2).,, Sequence:, MAVAVRTLQEQLEKAKESLKNVDENIRKLTGRDPNDVRPIQARLLALSGPGGGRGRGSLLLRRGFSDSGGGPPAKQRDLEGAVSRLGGERRTRRESRQES | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 5411 | |
| IgG | |
| Affinity purified |