Läs mer
Pirenzepine dihydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
A M1 muscarinic receptor antagonist
504.10 SEK - 2314.61 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 29868-97-1 |
|---|---|
| Molekylformel | C19H23Cl2N5O2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.326 |
| MDL-nummer | MFCD00055214 |
| InChI-nyckel | FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls |
| PubChem CID | 71405 |
| ChEBI | CHEBI:32014 |
| IUPAC-namn | 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride |
| LEDER | CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15444659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62252.MC |
100mg |
504.10 SEK
100mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15424659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62252.03 |
1g |
2314.61 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 29868-97-1 | |
| 424.326 | |
| FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N | |
| 71405 | |
| 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride |
| C19H23Cl2N5O2 | |
| MFCD00055214 | |
| pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls | |
| CHEBI:32014 | |
| CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl |
Specifikationer
| Pirenzepine dihydrochloride | |
| C19H23Cl2N5O2 | |
| Hygroscopic | |
| pirenzepine dihydrochloride, pirenzepine hydrochloride, tabe, bisvanil, leblon, maghen, pirenzepine hcl, pirenzepine 2hcl, ls 519 dihydrochloride, unii-10ym403fls | |
| CN1CCN(CC1)CC(=O)N2C3=CC=CC=C3C(=O)NC4=C2N=CC=C4.Cl.Cl | |
| 424.326 | |
| CHEBI:32014 | |
| 99% |
| 29868-97-1 | |
| MFCD00055214 | |
| 14,7491 | |
| FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N | |
| 11-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one;dihydrochloride | |
| 71405 | |
| 424.32 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 249-907-5
missing translation for 'rtecsNumber' : UU7883000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures