Läs mer
Gravis Plasmaflaska
Produktkod. 11766575
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11766575 2 L
1 options
Produktkod. 11766575 Leverantör Gravis Leverantörsnummer F01276110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2105.00 SEK
    1899.28 SEK / Paket med 9
    Save 205.72 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 12-04-2027
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Material Glas
Antal per förpackning 1 Varje
Kvantitet 1 Varje
Nominell kapacitet 2L
Produkttyp Plasmaflaska