Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Graderade flaskor med bred hals
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 300
Paket med 700
Varje
Beskrivning
- Stomme av polyeten med polypropenlock
- Säkras med märkpunkter på flaska och lock
- Konfidentiella anteckningar kan placeras i utrymmet mellan insatt tätningsplugg och lock
- Lämplig för förvaring av matvaror
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Material | Polyeten |
| Hals-ID (metrisk) | 34.5 mm |
| Produktlinje | Flaska |
| Examen | 50 mL |
| Certifikat och efterlevnad | EG-förordning 1935/2004, EG-förordning 10/2011 |
| Graderad | Ja |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 158 mm |
| Visa mer |