Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Flaskor med smal hals med graderad polypropen
Description
- Autoklaveringsbar
- Tungväggig flaska
- Säkras med axel- och captag
- Lämplig för mat
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Certifieringsparametrar | DIN 13316 och 168 |
| För användning med (applikation) | Transport av giftigt avloppsvatten, matarvatten från pannan |
| Material | Polypropen |
| Hals-ID (metrisk) | 19mm |
| Produktlinje | Flaska |
| Examen | 25mL |
| Graderad | Ja |
| Mun | Smal |
| Produkttyp | Flaska med smal mun |