Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Flaskor med smal hals med graderad polypropen
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Descrizione
- Autoklaveringsbar
- Tungväggig flaska
- Säkras med axel- och captag
- Lämplig för mat
Specifica
Specifica
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Certifieringsparametrar | DIN 13316 och 168 |
| Material | Polypropen |
| Hals-ID (metrisk) | 13mm |
| Produktlinje | Flaska |
| Examen | 10mL |
| Graderad | Ja |
| Mun | Smal |
| Produkttyp | Flaska med smal mun |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto