Learn More
POF1B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Specifications
Antigen POF1B
Concentration 0.19 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Productos 2
CĂłdigo de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
CĂłdigo de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
16888443
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
11398-1-AP-20UL
20 ÎĽL
1645.54 SEK
20µL
16878443
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
11398-1-AP-150UL
150 ÎĽL
4652.90 SEK
150µL
DescripciĂłn
DescripciĂłn
Plays a key role in the organization of epithelial monolayers by regulating the actin cytoskeleton. May be involved in ovary development.
Especificaciones
Especificaciones
POF1B
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q8K4L4, Q8WVV4
302328, 69693, 79983
POF1B Fusion Protein Ag1945
Primary
-20°C
POF1B
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
POF, POF1B, premature ovarian failure, 1B, Protein POF1B
Pof1b
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
POF1B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado