Läs mer
Brady™ Utskrivbara etiketter i polyester
Självlaminerande polyester (B-361) Etiketter för stationära laserskrivare levereras med en vit utskrivbar eller skrivbar zon och en genomskinlig överlamineringsyta för att skydda grafiken efter att utskriften är klar.
Brand: Brady™ 089401
Beskrivning
- God smudge-beständighet, lösningsmedelsresistens och förhöjd temperaturprestanda
- Enkelt att anpassa med laserutskriftsteknik
- RoHS i enlighet med 2005/618/EG:s MCV-ändring av RoHS-direktiv 2002/95/EG
- Tjänstetemperatur på -94 °F till 230 °F (-70 °C till 110 °C)
Specifikationer
| LaserTab Laserutskrivbara etiketter | |
| Hold (Håll) | |
| Matte | |
| Polyester | |
| Laser | |
| Icke-steril | |
| Laserskrivare | |
| 7 | |
| 2560-etiketter/paket | |
| Rektangel | |
| -70 °C till +110 °C | |
| 0.012 mm | |
| 1,625 tum H x 0,6 tum B x 0,2 tum Dia | |
| 1,62 tum. | |
| 15.24 mm | |
| 1 tum | |
| 15.24 mm | |
| LAT-56-361-2.5 |
| Akryl, Permanent | |
| Vitt, Genomskinlig | |
| Märka | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Etikett | |
| Laboratorieidentifiering, tråd- och kabelmärkning | |
| 43.82 mm | |
| -70 °C | |
| 2500/Pk. | |
| -94 °F till +230 °F | |
| 0,002 tum | |
| 8 AWG | |
| 0,6 tum | |
| 41,28 mm | |
| 0,6 tum | |
| 15,24 mm | |
| 0,2 tum |