Läs mer
Brady™ Utskrivbara etiketter i polyester
Självlaminerande polyester (B-361) Etiketter för stationära laserskrivare levereras med en vit utskrivbar eller skrivbar zon och en genomskinlig överlamineringsyta för att skydda grafiken efter att utskriften är klar.
2168.32 SEK
Specifikationer
| Beskrivning | LaserTab Laserutskrivbara etiketter |
|---|---|
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Avsluta | Matte |
| Material | Polyester |
| Produktkod | Brand | Bredd (metrisk) | Höjd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Bredd (metrisk) | Höjd (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
12849848
|
Brady™
089401 |
41,28 mm | 15,24 mm |
2290.00 SEK 2168.32 SEK / Paket med 1 Save 121.68 SEK 5% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
Beskrivning
- God smudge-beständighet, lösningsmedelsresistens och förhöjd temperaturprestanda
- Enkelt att anpassa med laserutskriftsteknik
- RoHS i enlighet med 2005/618/EG:s MCV-ändring av RoHS-direktiv 2002/95/EG
- Tjänstetemperatur på -94 °F till 230 °F (-70 °C till 110 °C)
Specifikationer
| LaserTab Laserutskrivbara etiketter | |
| Hold (Håll) | |
| Polyester | |
| Icke-steril | |
| Rektangel |
| Akryl, Permanent | |
| Matte | |
| Laser | |
| Laserskrivare |