Läs mer
Kartell™ Ranvier typ droppflaska
Beskrivning
- Levereras med PE-rör och gumminapp
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Färg | Neutral |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Inkluderar | Polyetenrör, Gummispene |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 10 förpackning |
| Produktlinje | Flaska |
| Höjd (metrisk) | 115 mm |
| Produkttyp | Tappa flaska |
| Diameter (metrisk) | 43 mm |