Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Provflaskor av polyeten med platt botten
Produktkod. 10306261
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
35 mL
Tjocklek (metrisk):
0.98mm
1.6mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 10306261
Brand: Kartell™ 0073000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Allmänna behållare för laboratorievägning och lagringsbehov.
  • Bekvämt påskjutbara gångjärnslock
  • Lätt och okrossbar
  • Genomskinligt
  • Lämplig för förvaring av matvaror
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Inkluderar Tryck på det gångjärnsförsedda locket
Material Polyeten
Tjocklek (metrisk) 0.98mm
Produkttyp Provflaska med platt botten
Förslutningstyp Tryck på det gångjärnsförsedda locket