Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Provflaskor av polyeten med platt botten
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
35 mL
Tjocklek (metrisk):
0.98mm
1.6mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 500
Beskrivning
- Bekvämt påskjutbara gångjärnslock
- Lätt och okrossbar
- Genomskinligt
- Lämplig för förvaring av matvaror
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 35 mL |
| Inkluderar | Tryck på det gångjärnsförsedda locket |
| Material | Polyeten |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6mm |
| Produkttyp | Provflaska med platt botten |
| Förslutningstyp | Tryck på det gångjärnsförsedda locket |