Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Serie 300 graderade flaskor med smal hals
Kapacitet (metrisk):
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 40
Paket med 400
Paket med 600
Paket med 80
Beskrivning
Har dubbeltätning med insatslock för att säkerställa täthet.
- Tillverkad av polyeten
- Lutande skuldror minskar tendensen till restavlagringar
- Inget läckage med greppvänlig lock
- Märkningspunkter på axeln och locket säkerställer manipuleringssäker stängning
- Lämplig för förvaring av matvaror
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | LDPE |
| Hals-ID (metrisk) | 23mm |
| Examen | 25mL |
| Certifikat och efterlevnad | Förordning 1935/2004, EG-förordning 10/2011 |
| Graderad | Ja |
| Mun | Smal |
| Produkttyp | Flaska med smal mun |
| Förslutningstyp | Sätt i locket |