Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Graderade flaskor för tvätt med bred mun
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Tillverkad av polyeten
- Färgkodade kepsar för enkel identifiering
- Genialisk keps designad för att undvika ofrivilligt dropp
- Lämplig för förvaring av matvaror
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 38mm |
| Inkluderar | Färgkodad keps |
| Material | Polyeten |
| Trådstorlek (metrisk) | GL45 |
| Stängningsfärg | NA |
| Examen | 100mL |
| Graderad | Ja |
| Mun | Bred |
| Produkttyp | Flaska med bred mun |