Läs mer
Kartell™ Polyeten graderade flaskor med bred mun
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Stängningsstorlek:
GL 45
GL 63
Diameter (metrisk) Innerhals:
38 mm
55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Varje
Beskrivning
- Graderade flaskor för allmänna ändamål
- Lång halstråd säkerställer läckagesäker stängning
- Uppfyller DIN 13316 och 168
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 38 mm |
| Material | Polyeten |
| Antal per förpackning | 1 vardera |
| Examen | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 13316 och 168 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Produkttyp | Graderad flaska |
| Visa mer |