Läs mer
Kartell™ Polyeten graderade flaskor med bred mun
Beskrivning
- Graderade flaskor för allmänna ändamål
- Lång halstråd säkerställer läckagesäker stängning
- Uppfyller DIN 13316 och 168
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 55 mm |
| Material | Polyeten |
| Antal per förpackning | 15 styck |
| Examen | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 13316 och 168 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 252 mm |
| Produkttyp | Graderad flaska |
| Visa mer |