Läs mer
Kartell™ Polyeten graderade flaskor med bred mun
Produktkod. p-8000294
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Stängningsstorlek:
GL 45
GL 63
Diameter (metrisk) Innerhals:
38 mm
55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Varje
Produktkod. 10358104
Brand: Kartell™ 0161400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med bred mun för enkel fyllning och tömning av vätske- eller pulverprover. Kartell™ Polyeten-graduerade flaskor med bred mun är för allmänt bruk.
  • Graderade flaskor för allmänna ändamål
  • Lång halstråd säkerställer läckagesäker stängning
  • Uppfyller DIN 13316 och 168
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 38 mm
Material Polyeten
Antal per förpackning 1 vardera
Examen Ja
Certifikat och efterlevnad DIN 13316 och 168
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 170 mm
Produkttyp Graderad flaska
Stängningsstorlek GL 45