Läs mer
Kartell™ Integral tvättflaskor av polyeten med gjutet rör
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Kartell™ Integral tvättflaskor av polyeten med gjutet rör är en enkel klämtvättflaska som inkluderar ett lock som kan skäras ned för att öka flödet.
- Lättklämda tvättflaskor med integrerat gjutet rör
- Utmatningsspets, som är försedd med PE-förslutningslock, kan skäras ned för att öka flödet
- Locket kan även användas med flaskor serie 15801 - 1631
- Specialform för lätt grepp och stabilitet
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Neutral |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Inkluderar | Gjuten rör |
| Material | Polyeten |
| Produktlinje | Flaska |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 32 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Höjd (metrisk) | 140 mm |
| Produkttyp | Inbyggd tvättflaska |
| Visa mer |