Läs mer
Kautex™ Behållare för bredhalsterapi (PETG), kristallklar
Produktkod. 10041111
Kapacitet (metrisk):
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
nr per ärende:
44
96
162
406
480
Förpackningsstorlek:
Paket med 44
Paket med 80
Varje
Produktkod. 10041111
Brand: Kautex™ 2000074374
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd den briljanta transparensen av Kautex™ Bredhals-teraftalat (PETG)-behållare, kristallklara för en fantastisk produktpresentation.
  • Serie 310
  • Transparent PETG
  • Fyrkantig med bred halsöppning
  • Lätt att fylla och rengöra
  • Läcksäker
  • Utan stängning
  • Idealisk för produktpresentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Innerhals 54 mm
För användning med (applikation) Förpackning, dispensering, sändning av prover, förvaring, utskick
Material PET
nr per ärende 162
Kvantitet 162/Cs.
Genomskinlighet Kristallklart
Förslutning ingår Nej
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 108 mm
Produkttyp Behållare med bred hals
För användning med (utrustning) Förslutning, skuminsats