Läs mer
Kautex™ Behållare för bredhalsterapi (PETG), kristallklar
Produktkod. 10611712
Kapacitet (metrisk):
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
nr per ärende:
44
96
162
406
480
Förpackningsstorlek:
Paket med 44
Paket med 80
Varje
Produktkod. 10611712
Brand: Kautex™ 2000084404
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd den briljanta transparensen av Kautex™ Bredhals-teraftalat (PETG)-behållare, kristallklara för en fantastisk produktpresentation.
  • Serie 310
  • Transparent PETG
  • Fyrkantig med bred halsöppning
  • Lätt att fylla och rengöra
  • Läcksäker
  • Utan stängning
  • Idealisk för produktpresentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Innerhals 69 mm
För användning med (applikation) Förpackning, dispensering, sändning av prover, förvaring, utskick
Inkluderar Förslutning, skuminsats
Material PET
nr per ärende 44
Kvantitet 44/Cs.
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Nej
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 187 mm
Produkttyp Behållare med bred mun
För användning med (utrustning) Förslutning, skuminsats
Stängningsmaterial Polyeten