Läs mer
Kautex™ Behållare för bredhalsterapi (PETG), kristallklar
Kapacitet (metrisk):
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
nr per ärende:
44
96
162
406
480
Förpackningsstorlek:
Paket med 44
Paket med 80
Varje
Beskrivning
- Serie 310
- Transparent PETG
- Fyrkantig med bred halsöppning
- Lätt att fylla och rengöra
- Läcksäker
- Utan stängning
- Idealisk för produktpresentation
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 31 mm |
| För användning med (applikation) | Förpackning, dispensering, sändning av prover, förvaring, utskick |
| Material | PET |
| nr per ärende | 480 |
| Kvantitet | 480/Cs. |
| Förslutning ingår | Nej |
| Form | Fyrkantig |
| Höjd (metrisk) | 71 mm |
| Visa mer |