Läs mer
Bel-Art™ Polyethylene Wash Bottle
Produktkod. 17827906 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Mun:
Narrow
Wide
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mun Kapacitet (metrisk)
17827906 Narrow 125 mL
30193427 Wide 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17827906 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F116180004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Low-density polyethylene wash bottles have color-coded polypropylene closures for easy identification and wide mouths for easy filling.
  • Enables quick, at-a-glance identification of bottle contents
  • Choose from Natural, Red, Yellow, Blue or Green closures
  • Bulk quantities available by special order
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Natural
Diameter (metrisk) yttre hals 28 mm
Material Polyethylene, Polypropylene
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Natural
Förslutning ingår Yes
Disponibel Reusable
Graderad No
Mun Narrow
Form Cylindrical
Lämplig för ändamålet Certified Quality
Produkttyp Wash Bottle
Kemisk etikett Blank
Stängningsmaterial Polypropylene
Autoklaveringsbar Not Autoclavable