Läs mer
Kartell™ Tvättflaskor av polyeten
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Kartell™ Polyetentvättflaskor är idealiska för destillerat vatten och producerar en ström som regleras av handtryck.
- Idealisk för destillerat vatten
- Vätskeströmmen regleras med handtryck
- Dispenseringsspets ger ultrafin ström
- Spetsen kan tas bort för att öka flödet
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| För användning med (applikation) | För destillerat vatten, livsmedel |
| Material | Polyeten |
| Produktlinje | Flaska |
| Höjd (metrisk) | 96 mm |
| Produkttyp | Tvättflaska |
| Diameter (metrisk) | 35 mm |