Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tvättflaska av polyeten med bred mun
Produktkod. 12338118 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Kemisk etikett:
70% Etanol
Aceton
Anpassad påskrivning
Ethyl Acetate
Machine Oil
Metyletylketon
Toluen
Tvål
Vatten
Stängningsfärg:
Blått
Green
Grön
Natural
Naturlig
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 12338118
Brand: Bel-Art™ F117160009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen. Bel Art™ Tvättflaska med bred mun av polyeten har en bred mun 53 mm (2 tum) för enkel påfyllning.
  • Förtryckt med det kemiska namnet och formeln, National Fire Protection Association (NFPA ) Sektion 704 fyrfärgad diamant, hälsorisker, Chemical Abstract System (CAS)-nummer och föreslagna skyddskläder och utrustning
  • Genomskinliga LDPE-flaskor; Natriumhypoklorit är vit LDPE för ljusskydd mellan 230 och 450 nm; Toluen är en röd LDPE-flaska
  • Färgkodade polypropenförslutningar underlättar snabb och enkel identifiering
  • Ger överensstämmelse med OSHA-kraven som beskrivs i Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
  • 500ml - 4/påse, 1000ml - 4/påse; sortimentet är 6 per påse, inklusive en vardera: Aceton, blekmedel, destillerat vatten, etanol, isopropanol och LYOB
Obs: Använd endast LYOB med lösningsmedel som är kompatibla med LDPE
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) yttre hals 53mm
Inkluderar Naturlig polypropenlock
Material Polyeten
Kvantitet 4 förpackning
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Naturlig
Certifikat och efterlevnad Överensstämmelse med OSHA-krav som beskrivs i Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Förslutning ingår Yes
Disponibel Reusable
Graderad No
Mun Bred
Form Cylindrical
Produkttyp Tvättflaska
Kemisk etikett Anpassad påskrivning
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Naturlig polypropenlock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable