Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tvättflaska av polyeten med bred mun
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Kemisk etikett:
70% Etanol
Aceton
Anpassad påskrivning
Ethyl Acetate
Machine Oil
Metyletylketon
Toluen
Tvål
Vatten
Stängningsfärg:
Blått
Green
Grön
Natural
Naturlig
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Förtryckt med det kemiska namnet och formeln, National Fire Protection Association (NFPA ) Sektion 704 fyrfärgad diamant, hälsorisker, Chemical Abstract System (CAS)-nummer och föreslagna skyddskläder och utrustning
- Genomskinliga LDPE-flaskor; Natriumhypoklorit är vit LDPE för ljusskydd mellan 230 och 450 nm; Toluen är en röd LDPE-flaska
- Färgkodade polypropenförslutningar underlättar snabb och enkel identifiering
- Ger överensstämmelse med OSHA-kraven som beskrivs i Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- 500ml - 4/påse, 1000ml - 4/påse; sortimentet är 6 per påse, inklusive en vardera: Aceton, blekmedel, destillerat vatten, etanol, isopropanol och LYOB
Obs: Använd endast LYOB med lösningsmedel som är kompatibla med LDPE
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 53mm |
| Inkluderar | Blå polypropenlock |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 4 förpackning |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Stängningsfärg | Blått |
| Certifikat och efterlevnad | Överensstämmelse med OSHA-krav som beskrivs i Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200 |
| Visa mer |