Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor, burkar och kannor
- Flaskor
- Fyrkantiga plastflaskor
- Kautex™ HDPE fyrkantiga flaskor med bred hals
Kautex™ HDPE fyrkantiga flaskor med bred hals
Produktkod. 10733491
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
350 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Färg:
Naturlig
Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals:
21.4 mm
24 mm
35 mm
42.5 mm
68.5 mm
Unit Size:
Paket med 15
Paket med 42
Paket med 81
Paket med 90
Varje
26 product options available for selection
| Product Code. | Kapacitet (metrisk) | Färg | Diameter (metrisk) Innerhals | Unit Size |
|---|---|---|---|---|
| 10733491 | 1000 mL | Naturlig | 42.5 mm | Varje |
| 10462121 | 50 mL | Vitt | 21.4 mm | Varje |
| 17808187 | 50 mL | Vitt | 21.4 mm | - |
| 10207860 | 50 mL | Naturlig | 21.4 mm | Varje |
| 17898157 | 50 mL | Naturlig | 21.4 mm | - |
| 10400162 | 100 mL | Naturlig | 24 mm | Varje |
| 10587282 | 100 mL | Vitt | 24 mm | Varje |
| 10024760 | 250 mL | Vitt | 35 mm | Varje |
| 10032471 | 250 mL | Naturlig | 35 mm | Varje |
| 10430431 | 350 mL | Naturlig | 35 mm | Varje |
| 17868147 | 350 mL | Naturlig | 35 mm | - |
| 10798592 | 500 mL | Naturlig | 42.5 mm | Varje |
| 10753141 | 500 mL | Vitt | 42.5 mm | Varje |
| 15971431 | 750 mL | Vitt | 42.5 mm | Paket med 90 |
| 10527112 | 750 mL | Vitt | 42.5 mm | Paket med 90 |
| 10471181 | 750 mL | Naturlig | 42.5 mm | Paket med 90 |
| 15911421 | 750 mL | Naturlig | 42.5 mm | Paket med 90 |
| 10268060 | 1000 mL | Vitt | 42.5 mm | Varje |
| 15981431 | 1000 mL | Vitt | 42.5 mm | Paket med 81 |
| 10452701 | 1500 mL | Vitt | 68.5 mm | Varje |
| 15991431 | 1500 mL | Vitt | 68.5 mm | Paket med 42 |
| 10609522 | 1500 mL | Naturlig | 68.5 mm | Varje |
| 10084181 | 2500 mL | Naturlig | 68.5 mm | Varje |
| 10014540 | 4000 mL | Vitt | 68.5 mm | Varje |
| 15911441 | 4000 mL | Vitt | 68.5 mm | Paket med 15 |
| 10764483 | 4000 mL | Naturlig | 68.5 mm | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Product Code.
10733491
Supplier
Kautex™
Supplier No.
2000073097
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
50.22 SEK
43.91 SEK / Paket med 1
Save 6.31 SEK
12% Av
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Description
- Bred halsöppning underlättar påfyllning och rengöring
- Fyrkantig form sparar lagringsutrymme
- Inkluderar försänkt etikettfält
- Idealisk för vätskor, pastor och granulat
- Tre typer av förslutningar tillgängliga separat
- De flesta storlekar UN-godkända för fasta ämnen med tillhörande förslutningar (inkluderar inte 50 eller 350 ml flaskor)
- Använd för förpackning, skicka prover, transport, lagring
- Läcksäker
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 42.5 mm |
| För användning med (applikation) | Förpackning, skicka prover, transport, förvaring |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 81 |
| Kvantitet | 81/Cs. |
| Stängningsfärg | Finns i svart, blått eller rött. |
| Förslutning ingår | Nej |
| Höjd (metrisk) | 214 mm |
| Form | Fyrkantig |
| Produkttyp | Flaska med bred mun |
| Show More Show Less |