Läs mer
Kautex™ HDPE fyrkantiga flaskor med bred hals
Produktkod. 10798592
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
350 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Färg:
Naturlig
Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals:
21.4 mm
24 mm
35 mm
42.5 mm
68.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Paket med 42
Paket med 81
Paket med 90
Varje
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Diameter (metrisk) Innerhals Förpackningsstorlek
10798592 500 mL Naturlig 42.5 mm Varje
10462121 50 mL Vitt 21.4 mm Varje
17808187 50 mL Vitt 21.4 mm -
10207860 50 mL Naturlig 21.4 mm Varje
17898157 50 mL Naturlig 21.4 mm -
10400162 100 mL Naturlig 24 mm Varje
10587282 100 mL Vitt 24 mm Varje
10024760 250 mL Vitt 35 mm Varje
10032471 250 mL Naturlig 35 mm Varje
10430431 350 mL Naturlig 35 mm Varje
17868147 350 mL Naturlig 35 mm -
10753141 500 mL Vitt 42.5 mm Varje
15971431 750 mL Vitt 42.5 mm Paket med 90
10527112 750 mL Vitt 42.5 mm Paket med 90
10471181 750 mL Naturlig 42.5 mm Paket med 90
15911421 750 mL Naturlig 42.5 mm Paket med 90
10268060 1000 mL Vitt 42.5 mm Varje
15981431 1000 mL Vitt 42.5 mm Paket med 81
10733491 1000 mL Naturlig 42.5 mm Varje
10452701 1500 mL Vitt 68.5 mm Varje
15991431 1500 mL Vitt 68.5 mm Paket med 42
10609522 1500 mL Naturlig 68.5 mm Varje
10084181 2500 mL Naturlig 68.5 mm Varje
10014540 4000 mL Vitt 68.5 mm Varje
15911441 4000 mL Vitt 68.5 mm Paket med 15
10764483 4000 mL Naturlig 68.5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Produktkod. 10798592 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000073096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.85 SEK
    32.84 SEK / Paket med 1
    Save 6.01 SEK
    15% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen med hög densitet för lätt hållbarhet och styrka. Kautex™ HDPE kvadratiska flaskor med bred hals är mångsidiga och tillgängliga i natur och vit med ett brett utbud av storlekar.
  • Bred halsöppning underlättar påfyllning och rengöring
  • Fyrkantig form sparar lagringsutrymme
  • Inkluderar försänkt etikettfält
  • Idealisk för vätskor, pastor och granulat
  • Tre typer av förslutningar tillgängliga separat
  • De flesta storlekar UN-godkända för fasta ämnen med tillhörande förslutningar (inkluderar inte 50 eller 350 ml flaskor)
  • Använd för förpackning, skicka prover, transport, lagring
  • Läcksäker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Innerhals 42.5 mm
För användning med (applikation) Förpackning, skicka prover, transport, förvaring
Material HDPE
nr per ärende 124
Kvantitet 124/Cs.
Stängningsfärg Finns i svart, blått eller rött.
Förslutning ingår Nej
Höjd (metrisk) 162 mm
Form Fyrkantig
Produkttyp Flaska med bred mun