Läs mer
Kautex™ Polyeten behållare med bred hals
Produktkod. 15201589
Change view
Kapacitet (metrisk):
2300 mL
4400 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 52
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15201589 2300 mL -
15211609 4400 mL Paket med 52
10264581 4400 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15201589 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000083981
  • Naturlig färg och platsbesparande fyrkantig form
  • Med gjutet handtag för säker och bekväm hantering
  • Idealisk för insamling, lagring och transport av fasta kemikalier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2300 mL
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Innerhals 68.5 mm
För användning med (applikation) Förpackning, dispensering, sändning av prover, förvaring, utskick
Inkluderar Gjuten handtag
Material HDPE
nr per ärende 36
Kvantitet 36/Cs.
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 188 mm
Produkttyp Behållare med bred mun
För användning med (utrustning) Gjuten handgrepp