Läs mer
Kautex™ Polyeten behållare med bred hals
Beskrivning
- Naturlig färg och platsbesparande fyrkantig form
- Med gjutet handtag för säker och bekväm hantering
- Idealisk för insamling, lagring och transport av fasta kemikalier
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2300 mL |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 68.5 mm |
| För användning med (applikation) | Förpackning, dispensering, sändning av prover, förvaring, utskick |
| Inkluderar | Gjuten handtag |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 36 |
| Kvantitet | 36/Cs. |
| Form | Fyrkantig |
| Höjd (metrisk) | 188 mm |
| Visa mer |