Läs mer
Kautex™ Flaska av polypropen
Produktkod. 15951461
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 247
Paket med 512
Varje
Produktkod. 15951461
Brand: Kautex™ 2000086456
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • Låg vikt, tät och bra genomskinlighet och glasyr
  • Enastående kemikaliebeständighet och termisk stabilitet
  • Balanserad styvhet och slagtålighet
  • Lätt återvinningsbar
  • Idealisk för produktpresentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Innerhals 18.6 mm
För användning med (applikation) Packa, skicka prover, presentation och transport
Material Polypropen
nr per ärende 512/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Förpackning Flaska
Kvantitet 1 st
Genomskinlighet Ja
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 108 mm
Produkttyp Flaska
Stängningsstorlek 32 mm
Diameter (metrisk) 46 mm
Förslutningstyp Skruvlock