Läs mer
Integra Biosciences™ Polypropen, flaska och lock med slangkopplingar
Produktkod. 10163703
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10163703 4 L
1 options
Produktkod. 10163703 Leverantör Integra Biosciences™ Leverantörsnummer 158432
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2902.95 SEK
    2478.81 SEK / Paket med 1
    Save 424.14 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
Kapacitetsmått: 4 L
  • 4L polypropenflaska och lock
  • Med rörkopplingar
  • För användning med VACUSAFE aspirationssystem
VACUSAFE Aspiration System är en kompakt, allt-i-ett laboratorievakuumpump, som ger ett säkert och effektivt sätt att samla upp och innehålla biologiskt flytande avfall.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4 L
Beläggning Polypropen
Material Polypropen
Produkttyp Reservoarflaska