Läs mer
Hettich™ Polypropenflaska med skruvlock
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Polypropenflaska med skruvlock
- Kompatibel med en mängd olika Hettich Rotorer, hållare och adaptrar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 176mm |
| Produkttyp | Centrifugerflaska |
| Diameter (metrisk) | 96 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock |